Merck
14288
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-(Methoxymethoxy)-1-Propanol
Synonym(e):
MOM geschütztes (R)-1,2-Propandiol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.15
MDL-Nummer:
SMILES String
COCO[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(3-6)8-4-7-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
InChIKey
YNDXFEKPXUXDQS-RXMQYKEDSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.9 °F
Flammpunkt (°C)
75.5 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)