Wichtige Dokumente
13540
Benzylmercaptan
purum, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
α-Toluolthiol, α-Tolylmercaptan
About This Item
Dampfdichte
>4 (vs air)
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.575 (lit.)
n20/D 1.576
bp
194-195 °C (lit.)
Dichte
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C1C2=C(C=CC=C2)C(C1C3=NC4=CC=CC=C4C=C3)=O
SCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChIKey
UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)