Fortfahren mit
11618
Calciummetaborat
technical, 39-44% B2O3 basis, 31-37% CaO basis, powder
Synonym(e):
Calciumborat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
76,90 €
25 kg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
Anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ca(BO2)2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.73
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
237-224-5
MDL number:
Form:
powder
76,90 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
technical
form
powder
composition
B2O3, 39-44% , CaO, 31-37%
SMILES string
[Ca++].[O-]B=O.[O-]B=O
InChI
1S/2BO2.Ca/c2*2-1-3;/q2*-1;+2
InChI key
ILOKQJWLMPPMQU-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Calcium metaborate can be used as an additive to improve the performance of nickel-metal hydride batteries.
  • It is used as a precursor to synthesize calcium hexaboride (CaB6) by electro-reduction that can be used as high capacity anode for aqueous primary batteries.
  • It can also be employed in the preparation of calcium-doped borate glass for thermoluminescent dosimeters (TLD).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
481807B987631457
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
composition
B2O3, 39-44% , CaO, 31-37%
composition
-
composition
-
composition
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)