Merck
11523
Supelco
Lanthan Standard für ICP
TraceCERT®, 1 g/L La in nitric acid (nominal concentration)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Konzentration
1 g/L La in nitric acid (nominal concentration)
Methode(n)
ICP: suitable
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wurde produziert gemäss den Normen ISO/IEC 17025 und ISO Guide 34 und zertifiziert. Dieses Referenzmaterial ist rückführbar auf NIST SRM.
Zertifizierter Gehalt inkl. Messunsicherheit und Haltbarkeitsdatum befinden sich auf der Etikette. Ein Zertifikat ist abrufbar unter: http://www.sigma-aldrich.com.
Anwendung
Lanthanum ICP standard can be used in the determination of lanthanum in Raphidocelis subcapitata microalgae by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS).
Hinweis zur Analyse
1000 mg/L La in 2% Salpetersäure, hergestellt aus hochreinem La2O3, HNO3 und Wasser
Sonstige Hinweise
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Long-term multi-endpoint exposure of the microalga Raphidocelis subcapitata to lanthanum and cerium
Siciliano A, et al.
The Science of the Total Environment, 790, 148229-148229 (2021)