Merck
09222
Sigma-Aldrich
(S)-2-Amino-1-phenyl-ethanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(S)-α-(Aminomethyl)-benzylalkohol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.18
Beilstein:
2412760
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D +43±2°, c = 2% in ethanol
SMILES String
NC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m1/s1
InChIKey
ULSIYEODSMZIPX-MRVPVSSYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)