08973
Fenthion-(S-methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
O,O′-Dimethyl O′′-[3-methyl-4-(methyl-d3-thio)-phenyl] -thiophosphat, Fenthion-d3
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=CC(OP(OC)(OC)=S)=CC=C1SC([2H])([2H])[2H]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - STOT RE 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?