Merck
08380
Sigma-Aldrich
5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-thiol
technical, ≥97.0% (T)
Synonym(e):
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H3N3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.20
Beilstein:
81728
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
technical
Assay
≥97.0% (T)
mp (Schmelzpunkt)
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Nc1nnc(S)s1
InChI
1S/C2H3N3S2/c3-1-4-5-2(6)7-1/h(H2,3,4)(H,5,6)
InChIKey
GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)