Merck
07727
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-dimethoxy-benzonitril
technical, ≥95% (HPLC)
Synonym(e):
6-Amino-veratronitril
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H2(OCH3)2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.19
Beilstein:
2372149
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
technical
Assay
≥95% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
96-101 °C (lit.)
96-101 °C
SMILES String
COc1cc(N)c(cc1OC)C#N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)