Merck
06455
Supelco
Amberlite IRC86 Wasserstoff-Form
hydrogen form
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23151817
Beschreibung
weakly acidic
Form
beads
Parameter
120 °C max. temp.
Feuchtigkeit
47-53%
Methode(n)
LPLC: suitable
Verlust
~45% loss on drying, 110 °C
Matrix
methacrylic (gel)
Aktive Matrixgruppe
carboxylic acid functional group
Partikelgröße
19-26 mesh
580-780 μm
Betriebs-pH-Wert
4-14
Kapazität
4.1 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Schwach saures Kationenaustauscherharz für die Entfernung von Metallionen und Dealkalisation (hohe Kapazität).
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)