Wichtige Dokumente
06154
Aluminium Standard für AAS
analytical standard, traceable to BAM
Synonym(e):
Aluminiumchlorid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
1.0 g/L Al in hydrochloric acid
Methode(n)
AAS: suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
SMILES String
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?