Merck
05364
Supelco
BDE Nr. 28
analytical standard
Synonym(e):
2,4,4′-TriBDE, 2,4,4′-Tribromdiphenylether, PBDE 28
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H7Br3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
63-66 °C
Format
neat
InChI
1S/C12H7Br3O/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15/h1-7H
InChIKey
UPNBETHEXPIWQX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3