Merck
05183
Sigma-Aldrich
L-Alaninbenzylester -p-toluolsulfonat (Salz)
≥95.0% (T)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(NH2)COOCH2C6H5 · HOSO2C6H4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.42
Beilstein:
3586474
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (T)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −5.0±0.5°, c = 3% in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
colorless to white
mp (Schmelzpunkt)
112-116 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.C[C@H](N)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C10H13NO2.C7H8O3S/c1-8(11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-6,8H,7,11H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t8-;/m0./s1
InChIKey
NWOPHJSSBMABBD-QRPNPIFTSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)