Merck
04913
Sigma-Aldrich
cis-2-Amino-1-cyclooctancarbonsäure -hydrochlorid
≥95.0%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0%
Form
powder
Farbe
colorless to white
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].N[C@H]1CCCCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO2.ClH/c10-8-6-4-2-1-3-5-7(8)9(11)12;/h7-8H,1-6,10H2,(H,11,12);1H/t7-,8+;/m1./s1
InChIKey
CGMSVJGKMJLCPS-WLYNEOFISA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)