04732
2,4-Dinitrophenylhydrazin
for HPLC derivatization, LiChropur™, moistened with 35% water, ≥99.0% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for HPLC derivatization
LiChropur™
moistened with 35% water
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Methode(n)
HPLC: suitable
mp (Schmelzpunkt)
197-200 °C (lit.)
SMILES String
NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14/h1-3,8H,7H2
InChIKey
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)