Merck
03769
Sigma-Aldrich
L-β-Homophenylalanin -hydrochlorid
≥98.0%
Synonym(e):
(S)-3-Amino-4-phenyl-buttersäure -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.68
Beilstein:
8083915
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white to faint beige
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c11-9(7-10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13);1H/t9-;/m0./s1
InChIKey
MQTMGKGSJOPWJW-FVGYRXGTSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)