Merck
03585
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphat Mononatriumsalz
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
L-β,γ-Dipalmitoyl-α-phosphatidsäure Mononatriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C35H68NaO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
670.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (TLC)
Funktionelle Gruppe
phospholipid
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H69O8P.2Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(36)41-31-33(32-42-44(38,39)40)43-35(37)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h33H,3-32H2,1-2H3,(H2,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/t33-;;/m1../s1
InChIKey
NFRFUGBXJTXTMZ-QYKZUBHNSA-L
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)