02379
(2,3,4,5,6-Pentafluor-benzoesäure)-anhydrid
for GC derivatization, ≥98.0%
About This Item
Qualität
for GC derivatization
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
mp (Schmelzpunkt)
66-70 °C
SMILES String
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(=O)OC(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
InChI
1S/C14F10O3/c15-3-1(4(16)8(20)11(23)7(3)19)13(25)27-14(26)2-5(17)9(21)12(24)10(22)6(2)18
InChIKey
BGCIWPHADHBSOS-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?