Merck
02374
Supelco
Natrium-1,2-Ethandisulfonat
suitable for ion pair chromatography, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
1,2-Ethandisulfonsäure Dinatriumsalz, Dinatrium-1,2-ethandisulfonat
About This Item
Lineare Formel:
NaO3SCH2CH2SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.16
Beilstein:
3920126
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.21
Beschreibung
anionic
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Methode(n)
HPLC: suitable
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 220 nm Amax: ≤0.06
λ: 230 nm Amax: ≤0.04
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Eignung
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O6S2.2Na/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8;;/h1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
BJTHMUJCKBTCFR-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Verbindung für die Herstellung von "Edisylat"-Salzen
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)