Merck
00400585
(−)-Bornylacetat
primary reference standard
Synonym(e):
endo-(1S)-1,7,7-Trimethyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.29
Beilstein:
2502036
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
primary reference standard
Dampfdruck
0.6 mmHg ( 20 °C)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
Dichte
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
InChIKey
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Anwendung
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
185.0 - 194.0 °F
Flammpunkt (°C)
85 - 90 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)