Wichtige Dokumente
00139
7,8-Dihydro-α-jonon
technical, ≥90% (sum of isomers, GC)
Synonym(e):
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-butanon
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
≥90% (sum of isomers, GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.477
bp
90 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
0.922 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)CCC1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6,12H,5,7-9H2,1-4H3
InChIKey
JHJCHCSUEGPIGE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)