40-2031
Phenolphthalein -Lösung
0.04 % (w/v), pH 7.8-10.0
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
0.04 % (w/v)
pH-Wert
7.8-10.0
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
InChIKey
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Eignung
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
84.2 °F
Flammpunkt (°C)
29 °C