30-5440
Turbidity standard solution
turbidity 1000 NTU
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
1.0 mg/mL kaolin
Trübung
1000 NTU
Lagertemp.
15-25°C
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable