Wichtige Dokumente
30-0610
1,1,2,2-Tetrachlorethan
JIS special grade, ≥97.0%
Synonym(e):
Acetylentetrachlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Dampfdichte
5.8 (vs air)
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97.0%
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Brechungsindex
n20/D 1.494 (lit.)
bp
147 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−43 °C (lit.)
Dichte
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChIKey
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?