28-3285
Natriumdodecylsulfat
≥99.0%
Synonym(e):
Dodecylsulfat Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalz, Natriumlaurylsulfat, SDS
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
≤0 hPa ( 20 °C)
Beschreibung
anionic detergent
Assay
≥99.0%
Form
rod
Mol-Gew.
288.38 g/mol
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
9.1 (10 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
204-207 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Eignung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges