28-2270
Natriumchlorid
JIS special grade, ≥99.5%
Synonym(e):
Halit, NaCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Dampfdruck
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
Assay
≥99.5%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
7
mp (Schmelzpunkt)
801 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
SMILES String
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable