Wichtige Dokumente
28-2170
Natriumcarbonat
JIS special grade, ≥99.5%
Synonym(e):
Calcinierte Soda, Kohlensäure Dinatriumsalz, Waschsoda
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Assay
≥99.5%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
12 (25 °C, 106 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
851 °C (lit.)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?