28-1795
Natriumazid
SAJ first grade, ≥97.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdruck
0.01 hPa ( 20 °C)
Assay
≥97.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
10 (25 °C, 65 g/L)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChIKey
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Brain
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable