24-5220
Kaliumperoxodisulfat
JIS special grade, ≥98.0%
Synonym(e):
Kaliumpersulfat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Assay
≥98.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
SMILES String
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChIKey
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges