Wichtige Dokumente
24-4590
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
SAJ first grade, 99.0-101.0%
Synonym(e):
Gelbes Prussiat, Kaliumferrocyanid
About This Item
Qualität
SAJ first grade
Assay
99.0-101.0%
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
8.0-10.0 (25 °C, 211 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
70 °C (lit.)
SMILES String
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
InChIKey
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable