Merck
24-3460
Sigma-Aldrich
Kaliumhexachlorplatinat(IV)
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Dikalium-Platinhexachlorid, Dikalium-hexachloroplatinat, Kalium-Platin(IV)-chlorid, Kalium-Platin(IV)-hexachlorid, Kaliumchloroplatinat, Kaliumchlorplatinat, Platinkaliumchlorid
About This Item
Lineare Formel:
K2PtCl6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
485.99
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
JIS special grade
Assay
≥99.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: platinum
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
3-4
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChIKey
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges