Wichtige Dokumente
24-0880
Pentaerythritol
CP
Synonym(e):
2,2-Bis-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
About This Item
Qualität
CP
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
bp
276 °C/30 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
253-258 °C (lit.)
SMILES String
OCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2
InChIKey
WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges