Wichtige Dokumente
19-0370
Magnesiumoxid
CP
About This Item
Qualität
CP
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: magnesium
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
2852 °C (lit.)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChIKey
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)