19-0350
Magnesiumoxid
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥98.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: magnesium
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
2852 °C (lit.)
SMILES String
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChIKey
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable