Wichtige Dokumente
15-1480
Eisen(III)-Sulfat Hydrat
SAJ first grade, 60.0-80.0% anhydrous basis
Synonym(e):
Eisen(III)-Sulfat
About This Item
Qualität
SAJ first grade
Assay
60.0-80.0% anhydrous basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
Verfügbarkeit
available only in Japan
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChIKey
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?