15-1070
Ammoniumeisen(II)-sulfat Hexahydrat
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Eisen(II)-ammoniumsulfat, Mohrsches Salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Assay
≥99.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
3-5 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChIKey
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable