Merck
15-0685
Sigma-Aldrich
Iodtrichlorid
SAJ special grade, ≥97.0%
About This Item
Lineare Formel:
ICl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Qualität
SAJ special grade
Assay
≥97.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
SMILES String
Cl[I](Cl)Cl
InChI
1S/Cl3I/c1-4(2)3
InChIKey
PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges