13-0940
1-Hexanol
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Hexylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 25.6 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
559 °F
Expl.-Gr.
0.34-6.3 % (lit.)
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−52 °C (lit.)
Dichte
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup