09-1755
2-Phenoxy-ethanol
SAJ first grade, ≥95.0%
Synonym(e):
Ethylenglycolmonophenylether, Phenylglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
4.8 (vs air)
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥95.0%
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.537 (lit.)
pH-Wert
7 (23 °C, 10 g/L)
bp
247 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-13 °C (lit.)
Dichte
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChIKey
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
258.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
126 °C - closed cup