Wichtige Dokumente
05-1700
Siliziumcarbid
CP
Synonym(e):
Silicon carbide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: silicon
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
2700 °C (lit.)
Dichte
3.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[C-]#[Si+]
InChI
1S/CSi/c1-2
InChIKey
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)