01-2810
Aluminiumoxid
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonym(e):
Aluminiumoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Assay
≥98.0%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: aluminum
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
2040 °C (lit.)
SMILES String
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChIKey
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable