Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1000 units | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | 59,70 € |
5000 units | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | 194,00 € |
Über diesen Artikel
59,70 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
biological source
Escherichia coli
form
solution
packaging
pkg of 1,000 U (10674257001 [10 U/μl]), pkg of 20,000 U (10674273001 [10 U/μl]), pkg of 20,000 U (11047663001 [40 U/μl]), pkg of 5,000 U (10674265001 [10 U/μl])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
37 °C optimum reaction temp.
technique(s)
DNA sequencing: suitable
storage temp.
−20°C
General description
Kompatible Enden
Xba-I-Enden sind kompatibel mit Fragmenten, die von Avr I, Nhe I und Spe I erzeugt werden.
Isoschizomere
Es ist nicht bekannt, dass das Enzym Isoschizomere hat.
Methylierungsempfindlichkeit
Der Xba-I-Verdau der DNA wird durch das Dam-Genprodukt von E. coli gehemmt, das die 6N-Position von Adenin in der Sequenz GATC methyliert. Das Enzym wird auch durch 5-Methylcytosin oder 5-Hydroxymethylcytosin an der auf der Erkennungssequenz angegebenen Stelle (*) inhibiert.
Aktivität im SuRE/Cut-Puffersystem
Für eine optimale Aktivität wird durch Fettdruck gekennzeichnete Puffer empfohlen:
A B L M H
100 % 75–100 % 75–100 % 75–100 % 100 %
Relative Aktivität im kompletten PCR-Mix
Die relative Aktivität im PCR-Mix (Taq-DNA-Polymerase-Puffer) beträgt 60 %. Der PCR-Mix enthielt λDNA, Primer, 10 mM Tris-HCl (pH 8,3, +20 °C), 50 mM KCl, 1,5 mM MgCl2, 200 μM dNTPs, 2,5 U Taq-DNA-Polymerase. Der Mix wurde 25 Amplifikationszyklen unterzogen. Die Aktivität im Reaktionspuffer des Pwo-SuperYield-DNA-Polymerase-PCR-Mixes beträgt 25 %. Bei Zugabe von GC-RICH-Lösung steigt die Aktivität auf 100 %.
Inkubationstemperatur
+37 °C
Anzahl der Spaltstellen auf verschiedenen DNAs
λ Ad2 SV40 φX174 M13mp7 M13mp18 pBR322 pBR328 pUC18
1 5 0 0 0 1 0 0 1
Mit PFGE getestet
Xba I wurde mithilfe der Pulsed-Field-Gelelektrophorese (an bakteriellen Chromosomen) getestet. Für die Spaltung von in Agarose eingebetteter genomischer DNA (E. coli C 600) für die PFGE-Analyse empfehlen wir 10 U Enzym pro μg DNA und ca. 4 Stunden Inkubationszeit.
Ligations- und Nachschneideassay
Xba-I-Fragmente, die durch vollständigen Verdau von 1 μg pUC18-DNA gewonnen wurden, werden mit 1 U T4-DNA-Ligase in einem Volumen von 10 μL durch Inkubation für 16 Stunden bei +4 °C in 66 mM Tris-HCl, 5 mM MgCl2, 5 mM Dithiothreitol und 1 mM ATP bei einem pH von 7,5 (bei +20 °C) ligiert, was zu einer Rückgewinnung von >90% der pUC18-DNA führt.
Nachfolgendes Nachschneiden mit Xba I ergibt >95 % des typischen Musters von pUC18 × Xba-I-Fragmenten.
Application
Biochem/physiol Actions
Die Sequenzspezifität von Xba I wird bei niedriger Ionenstärke oder durch Zugabe von Glycerin, Ethanol oder DMSO zum Inkubationsgemisch gelockert.
Erkennungsstellen: TCTAGA
TCTAGA
Erkennungsstelle: T↓CTAGA
T↓CTAGA
Hitze-Inaktivierung: Xba I kann durch 15-minütige Inkubation bei 65 °C hitzeinaktiviert werden (bis 15 U/μg DNA). Höhere Konzentrationen von Xba I können unter diesen Bedingungen nicht vollständig hitzeinaktiviert werden.
- λ: 1
- φX174: 0
- Ad2: 5
- M13mp7: 0
- pBR322: 0
- pBR328: 0
- pUC18: 1
- SV40: 0
Analysis Note
1 μg λDNA wird 16 Stunden in 50 μL SuRE/Cut-Puffer H mit einem Überschuss an Xba I inkubiert. Die Anzahl der Enzymeinheiten, die das enzymspezifische Muster nicht verändern, ist im Analysenzertifikat angegeben.
Abwesenheit von Exonuklease-Aktivität
Etwa 5 μg [3H]-markierte Kalbsthymus-DNA werden mit 3 μL Xba I 4 Stunden bei +37 °C in einem Gesamtvolumen von 100 μL 50 mM Tris-HCl, 10 mM MgCl2 und 1 mM Dithioerythritol bei einem pH von ca. 7,5 inkubiert. Unter diesen Bedingungen ist keine Freisetzung von Radioaktivität nachweisbar, wie im Analysenzertifikat angegeben.
Für eine optimale Aktivität wird der durch Fettdruck gekennzeichnete Puffer empfohlen
- A: 100 %
- B: 75–100 %
- H: 100 %
- L: 75–100 %
- M: 75–100 %
Die relative Aktivität im PCR-Mix (Taq-DNA-Polymerase-Puffer) beträgt 60 %. Der PCR-Mix enthielt λDNA, Primer, 10 mM Tris-HCl (pH 8,3, 20 °C), 50 mM KCl, 1,5 mM MgCl2, 200 μM dNTPs, 2,5 U Taq-DNA-Polymerase. Der Mix wurde 25 Amplifikationszyklen unterzogen. Die Aktivität im Reaktionspuffer des Pwo-SuperYield-DNA-Polymerase-PCR-Mixes beträgt 25 %. Bei Zugabe von GC-RICH-Lösung steigt die Aktivität auf 100 %. Der Pwo-SuperYield-DNA-Polymerase-PCR-Mix ist in den USA nicht erhältlich.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description from recombinant E.Coli | description from Brevibacterium linens | description from Nocardia otitidis-caviarum | description from Serratia marcescens Sb |
| technique(s) DNA sequencing: suitable | technique(s) - | technique(s) PCR: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable |
| biological source Escherichia coli | biological source bacterial (Brevibacterium linens) | biological source bacterial (Nocardia otitidis-caviarum) | biological source Serratia marcescens |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| packaging pkg of 1,000 U (10674257001 [10 U/μl]), pkg of 20,000 U (11047663001 [40 U/μl]), pkg of 20,000 U (10674273001 [10 U/μl]), pkg of 5,000 U (10674265001 [10 U/μl]) | packaging pkg of 1,000 U (11558170001 [10 U/μl]), pkg of 200 U (11558161001 [10 U/μl]) | packaging pkg of 1,000 U (11014714001 [10 U/μl]), pkg of 1,000 U (11037668001 [40 U/μl]), pkg of 200 U (11014706001 [10 U/μl]) | packaging pkg of 1,000 U (10220566001 [10 U/μl]), pkg of 5,000 U (10656348001 [10 U/μl]), pkg of 5,000 U (11047639001 [40 U/μl]) |
Nur Kit-Komponenten
- Enzyme Solution
- SuRE/Cut Buffer H 10x concentrated
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?