Fortfahren mit
TAQL-RO
Roche
Taq-DNA-Polymerase, 1 U/μl
suitable for PCR, hotstart: no, dNTPs included: no
Synonym(e):
DNA-Amplifikation, PCR, Polymerase, Primer-Extension
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106300
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
1 U/μL
Biological source:
bacterial (Thermus aquaticus BM)
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
25 U/mL, 30 U/mL
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Thermus aquaticus BM)
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
usage
sufficient for ≤2,000 reactions (11647687001), sufficient for ≤500 reactions (11647679001)
specific activity
1 U/μL
mol wt
~95  kDa
feature
dNTPs included: no, hotstart: no
packaging
pkg of 1,000 U (11647687001 [4 x 250 U]), pkg of 250 U (11647679001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
25 U/mL, 30 U/mL
parameter
72 °C optimum reaction temp.
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
optimum pH
~9.0 (20 °C)
solubility
water: miscible
suitability
suitable for PCR, suitable for molecular biology
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
foreign activity
Endonucleases 20 units, none detected, Nicking activity 20 units, none detected
storage temp.
−20°C
General description
Dieses Enzym wurde in E.coli kloniert und nach Maßgabe der aktuellen Qualitätskontrollverfahren frei von unspezifischen Endo- oder Exonukleasen isoliert. Taq-DNA-Polymerase ist eine hochprozessive 5′–3′-DNA-Polymerase ohne 3′–5′-Exonuklease-Aktivität. Sie besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette mit einem Molekulargewicht von etwa 95 kDa. Das Enzym hat bei einem pH-Wert von etwa 9 (eingestellt bei 20 °C) und Temperaturen von etwa +75 °C seine höchste Aktivität. Taq-DNA-Polymerase nutzt auch modifizierte Desoxyribonukleosidtriphosphate als Substrat und kann zur Markierung von DNA-Fragmenten mit Radionukleotiden, Digoxigenin, Fluorescein oder Biotin verwendet werden.
Aufgrund der hohen Prozessivität, der fehlenden Exonuklease-Aktivität und der Temperaturoptima der Taq-DNA-Polymerase kann dieses Enzym zur DNA-Sequenzierung eingesetzt werden, insbesondere in Fällen, in denen die Auflösung von Sekundärstrukturen eine wichtige Rolle spielt.
Application
Mit dieser geringeren Konzentration unserer rekombinanten Taq-DNA-Polymerase können kleine Mengen an Polymerase genauer und einfacher pipettiert werden. In jeder anderen Hinsicht ist dieses Präparat identisch mit unserem höher konzentrierten (5 U/μl) Präparat und kann für folgende Anwendungen eingesetzt werden:
  • PCR
  • RT-PCR
  • Andere Primer-Extensionsreaktionen wie Sequenzierung und Markierung
Packaging
1 Kit mit 4 Komponenten
Other Notes
Eine Einheit Taq-DNA-Polymerase ist definiert als die Enzymmenge, die innerhalb von 60 min bei +65 °C unter den oben angegebenen Assay-Bedingungen 10 nmol der gesamten Desoxyribonukleosidtriphosphate in Säure-fällbare DNA einbaut.
Assay: Inkubationspuffer:
67 mM Tris/HCl; pH 8,3/25 °C, 5 mM MgCl2, 10 mM Mercaptoethanol, 0,2 % Polydocanol, 0,2 mg/ml Gelatine, je 0,2 mM dATP, dGTP, dTTP und 0,1 mM dCTP.
Inkubationsverfahren:
M13mp9ss, M13-Primer (17mer) und 1 μCi (α-32P) dCTP werden mit geeigneten Verdünnungen von Taq-DNA-Polymerase in 50 μl Inkubationspuffer bei +65 °C für 60 Minuten inkubiert. Die Menge der eingebauten dNTPs wird durch Trichloressigsäureausfällung bestimmt.
Volumenaktivität: 1 U/μl
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Legal Information
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt US-Patentansprüchen und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Taq DNA Polymerase 1 U/μl
  • PCR Buffer with MgCl<sub>2</sub> 10x concentrated
  • MgCl<sub>2</sub> Stock Solution
  • PCR Buffer without MgCl<sub>2</sub>
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)