Merck
11767305001
Roche
TUNEL-Enzym
from calf thymus recombinant in E. coli
Synonym(e):
TUNEL, Transferase-dUTP-Nick-Endmarkierung
About This Item
UNSPSC-Code:
41105600
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
solution
Verwendung
sufficient for 20 tests
Verpackung
pkg of 2 × 50 μL
Hersteller/Markenname
Roche
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
TUNEL-Enzymlösung mit terminaler Desoxynucleotidyltransferase aus Kälberthymus, rekombinant in E. coli.
Eine der beiden Komponenten, die zur Durchführung der TUNEL-Reaktion zum Nachweis von Apoptose in situ erforderlich sind.
Anwendung
Die Enzymlösung enthält terminale Desoxynucleotidyltransferase aus Kälberthymus, rekombinant in E. coli, der zur Durchführung der TUNEL-Reaktion zum Nachweis von Apoptose in situ erforderlich ist.
Die TUNEL-Reaktionsmischung wird zum Markieren von DNA-Strangbrüchen zum Nachweis und zur Quantifizierung des apoptotischen Zelltods auf Einzelzellebene in Zellen und Gewebe verwendet.
Physikalische Form
Terminale Desoxynucleotidyltransferase (TdT) in einer optimierten Konzentration, in Reaktionspuffer gelöst. Gebrauchsfertig mit TUNEL-Markierung.
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Das TUNEL-Enzym wird in Kombination mit der TUNEL-Markierung verwendet, um die TUNEL-Reaktionsmischung herzustellen.
TUNEL-Lösung, die für einen Test ausreicht, wie folgt herstellen:
  • Vor dem Gebrauch 5 μl TUNEL-Enzym mit 45 μl TUNEL-Markierung mischen.
  • Als Negativkontrolle nur 50 μl/Test TUNEL-Markierung benutzen.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Hinweis: Die TUNEL-Reaktionsmischung (45 μl TUNEL-Markierung mit 5 μl TUNEL-Enzym für 1 Test) sollte direkt vor der Verwendung hergestellt und nicht gelagert werden. Das TUNEL-Reaktionsgemisch bis zum Gebrauch auf Eis lagern.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yajuan Guo et al.
eLife, 9 (2020-05-06)
The intermediate filament protein keratin 14 (K14) provides vital structural support in basal keratinocytes of epidermis. Recent studies evidenced a role for K14-dependent disulfide bonding in the organization and dynamics of keratin IFs in skin keratinocytes. Here we report that
Alexandra Lainé et al.
Nature communications, 12(1), 6228-6228 (2021-10-30)
Presence of TGFβ in the tumor microenvironment is one of the most relevant cancer immune-escape mechanisms. TGFβ is secreted in an inactive form, and its activation within the tumor may depend on different cell types and mechanisms than its production.
Mathilde Bouchet et al.
Cancer research, 80(13), 2914-2926 (2020-05-06)
Bone is the most common metastatic site for breast cancer. Although the estrogen-related receptor alpha (ERRα) has been implicated in breast cancer cell dissemination to the bone from the primary tumor, its role after tumor cell anchorage in the bone