Merck
03734927001
Roche
Taq-DNA-Polymerase, Grad GMP
≥13000 units/mg protein, >98% (SDS-PAGE), sufficient for ≤2,000 reactions, Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
Synonym(e):
DNA-Amplifikation, PCR, Polymerase, Primer-Extension
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NA.55
Beschreibung
5 U/βl
Qualitätsniveau
Assay
>98% (SDS-PAGE)
Verwendung
sufficient for ≤2,000 reactions
Spezifische Aktivität
≥13000 units/mg protein
Leistungsmerkmale
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
Verpackung
pkg of 1,000 U
Hersteller/Markenname
Roche
Parameter
72 °C optimum reaction temp.
Methode(n)
PCR: suitable
Aufnahme
purified DNA
Optimaler pH-Wert
~9 (20 °C)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Allgemeine Beschreibung
Taq-DNA-Polymerase vom Grad GMP wird unter GMP-Bedingungen hergestellt: Außerdem erfüllt es die Anforderungen an eine hohe Qualität und die Dokumentation der Forschungs- und Entwicklungslabore in der Pharma- und Biotechnologie-Industrie. Taq-DNA-Polymerase vom Grad GMP gewährleistet eine hohe Konsistenz zwischen den Chargen: Rekombinante Taq-DNA-Polymerase (aus Thermus aquaticus, rekombinanten E. coli) vom Grad GMP ist eine hochprozessive 5′–3′-DNA-Polymerase ohne 3′–5′ Exonuklease-Aktivität. Bei dem thermostabilen Enzym handelt es sich um eine einzelne Polypeptidkette mit einem Molekulargewicht von etwa 95 kD. Taq-DNA-Polymerase akzeptiert darüber hinaus modifizierte Desoxyribonucleosidtriphosphate als Substrate für eine hocheffiziente Markierung von DNA mit Radionukleotiden, Digoxigen, Fluorescein oder Biotin.
Anwendung
  • Taq-DNA-Polymerase vom Grad GMP kann für folgende Anwendungen eingesetzt werden:
  • PCR
  • RT-PCR
  • Andere Primer-Extensionsreaktionen wie Sequenzierung und Markierung
Verpackung
1 Kit mit 2 Komponenten
Einheitendefinition
Eine Einheit Taq-DNA-Polymerase vom Grad GMP ist definiert als die Enzymmenge, die innerhalb von 60 Minuten bei +65 °C unter den in der Gebrauchsinformation angegebenen Assay-Bedingungen 20 nmol der gesamten Desoxyribonukleosidtriphosphate in Säure-fällbare DNA einbaut.
Einheitengehalt: Inkubationspuffer für Assay von aktivierter DNA:
67 mM Tris/HCl; pH 8,3/25 °C, 5 mM MgCl2, 10 mM Mercaptoethanol, 0,2 % Polydocanol, 0,2 mg/ml Gelatine, je 0,2 mM dATP, dGTP, dTTP und 0,1 mM dCTP, pH 8,3 (25 °C)..
Inkubationsverfahren:
M13mp9ss, M13-Primer (17mer) und 1 μCi [α-32P]-dCTP werden mit geeigneten Verdünnungen von Taq DNA Polymerase in 50 μl Inkubationspuffer bei 65 °C für 60 Minuten inkubiert. Die Menge der eingebauten dNTPs wird durch Trichloressigsäureausfällung bestimmt.
Volumenaktivität: 5 U/μl
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt US-Patentansprüchen und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufer′s. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch auf die Anwendung einer patentierten Methode oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufer′s gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Taq DNA Polymerase, GMP Grade 5 U/μl
  • PCR Buffer with MgCl<sub>2</sub> 10x concentrated
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M W Pfaffl
Nucleic acids research, 29(9), e45-e45 (2001-05-09)
Use of the real-time polymerase chain reaction (PCR) to amplify cDNA products reverse transcribed from mRNA is on the way to becoming a routine tool in molecular biology to study low abundance gene expression. Real-time PCR is easy to perform
Yun Huang et al.
PloS one, 5(1), e8888-e8888 (2010-02-04)
We recently showed that enzymes of the TET family convert 5-mC to 5-hydroxymethylcytosine (5-hmC) in DNA. 5-hmC is present at high levels in embryonic stem cells and Purkinje neurons. The methylation status of cytosines is typically assessed by reaction with