Merck
RIE156328070
Rieke Metals, Inc.
3'-carboethoxy-3-(2,3-dimethylphenyl)propiophenone
Größe auswählen
1 G
696,00 €
2 G
1.252,48 €
5 G
2.444,96 €
Lieferanten-SKU: 6127-2600-12-1G
696,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
696,00 €
2 G
1.252,48 €
5 G
2.444,96 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.39
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6127-2600-12-1G
696,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-[3-(2,3-dimethylphenyl)propanoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C20H22O3/c1-4-23-20(22)18-10-6-9-17(13-18)19(21)12-11-16-8-5-7-14(2)15(16)3/h5-10,13H,4,11-12H2,1-3H3
InChIKey
BJIKAHKPHGPVGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2600-12
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)