Merck
RIE156321319
Rieke Metals, Inc.
4-Acetoxybenzophenone
Größe auswählen
1 G
460,43 €
2 G
794,63 €
5 G
1.379,09 €
Lieferanten-SKU: 5177-01-1G
460,43 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
460,43 €
2 G
794,63 €
5 G
1.379,09 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 5177-01-1G
460,43 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-benzoylphenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H12O3/c1-11(16)18-14-9-7-13(8-10-14)15(17)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChIKey
DGBLQRCFBNFTSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5177-01
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)