Merck
RIE156318696
Rieke Metals, Inc.
cis-3-[2-oxo-2-(3-nitrophenyl)ethyl]cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
Größe auswählen
1 G
2.942,57 €
2 G
4.383,85 €
5 G
8.887,30 €
Lieferanten-SKU: 18010-47-1G
2.942,57 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
2.942,57 €
2 G
4.383,85 €
5 G
8.887,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 18010-47-1G
2.942,57 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,3S)-3-[2-(3-nitrophenyl)-2-oxoethyl]cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H15NO5/c16-13(7-9-4-5-11(6-9)14(17)18)10-2-1-3-12(8-10)15(19)20/h1-3,8-9,11H,4-7H2,(H,17,18)/t9-,11+/m0/s1
InChIKey
UMSKLRUILBBSKW-GXSJLCMTSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18010-47
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)