Wichtige Dokumente
PRIH30312723
Princeton BioMolecular Research, Inc.
(2-Hexyl-6-oxo-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-3-yloxy)-acetic acid
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Iupac Name
[(2-hexyl-6-oxo-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-3-yl)oxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C21H26O5/c1-2-3-4-5-8-14-11-17-15-9-6-7-10-16(15)21(24)26-19(17)12-18(14)25-13-20(22)23/h11-12H,2-10,13H2,1H3,(H,22,23)
InChIKey
RYMHAEFPTXNFHW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin