XX2004718
No. 8 stopper, 9.5 mm (3/8 in.) hole, silicone
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonym(e):
Perforierter Stopfen Nr. 8, Silikon, 9,5-mm-Öffnung
Empfohlene Produkte
Materialien
silicone stopper
Qualitätsniveau
Durchmesser
47 mm
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Accessories for filter holders for sample preparation.
Anwendung
Accessories for filter holders for sample preparation.