Alle Fotos(1)
Key Documents
VK-1L-BK
Millipore
Anti-A(B) (Klon ES-15), FFMU
Anti-A(B) from the clone ES-15, Murine IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
UNSPSC-Code:
41116102
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
ES-15, monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 L
Konzentration
3-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
6.7-7.7
Isotyp
IgM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Standardisierter, konzentrierter Zellkulturüberstand, der mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung diafiltriert wurde.
Zum Formulieren von Anti-A,B-Blutgruppenbestimmungsreagenzien oder -geräten.
Dieser Antikörper agglutiniert Erythrozyten der Gruppe A, einschließlich die schwächeren Untergruppen, direkt. Er ist besonders effektiv für den Nachweis der schwächeren Formen von A<sub>x</sub>. Er reagiert in geringerem Maß mit B-Zellen. Er kann mit einem Anti-B-FFMU wie JM oder JE gemischt werden, um ein Anti-A+B-Reagens herzustellen.
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid; Haltbarkeit: 24 Monate ab dem Filtrationsdatum.
Durch die US FDA unter einer geteilten Fertigungsvereinbarung lizensiert.
Anwendung
Antikörperzwischenprodukt zu weiteren Herstellungszwecken
Herstellung eines In-vitro-Blutgruppenbestimmungsprodukts oder -geräts
Rechtliche Hinweise
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable